Drukuj
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 537 PLN
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formuła: C₅H₅F₃N₂O
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139833
Numer CAS: 122431-37-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III