Drukuj
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 145 PLN
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
MW: 372.139 g/mol
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243963
Numer CAS: 338422-71-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III