Drukuj
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Dostawca: Apollo Scientific
PC10230-1G PC10230-500MG PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA 859 PLN
APOSPC10230-1G APOSPC10230-500MG APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formuła: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O
MW: 323.1 g/mol
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117811
Numer CAS: 76471-06-2