Drukuj
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)-amino]propanamide
Dostawca: Apollo Scientific
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 2030 PLN
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)-amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Formuła: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 241…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03012828
Numer CAS: 439110-82-4