Drukuj
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 859 PLN
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₁₁H₉F₄NO₃
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01366669
Numer CAS: 117291-16-4