Drukuj
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC10223-1G PC10223-500MG PC10223-5G
APOSPC10223-1GEA 2670 PLN
APOSPC10223-1G APOSPC10223-500MG APOSPC10223-5G
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Formuła: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Temp. topnienia: 231…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791206
Numer CAS: 886360-57-2