Drukuj
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoroacetamido)propanoic acid
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 6730 PLN
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₁₁H₉ClF₃NO₃
MW: 295.65 g/mol
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791205
Numer CAS: 117291-25-5