Drukuj
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10211-1G PC10211-500MG PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA 2670 PLN
APOSPC10211-1G APOSPC10211-500MG APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₅H₁₁F₃N₄O₂
Temp. topnienia: 224…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791193
Numer CAS: 863305-82-2