Drukuj
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
PC10210-1G PC10210-500MG PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA 1450 PLN
APOSPC10210-1G APOSPC10210-500MG APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₇ClFNO₂
MW: 273.74 g/mol
Temp. topnienia: 220…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425740
Numer CAS: 451485-55-5