Drukuj
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Acetyl-5-(4-fluorophenyl)thiophene
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 1320 PLN
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formuła: C₁₂H₉FOS
Temp. topnienia: 119…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200932
Numer CAS: 886361-46-2