Drukuj
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Dostawca: Apollo Scientific
PC10195-1G PC10195-500MG PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA 2670 PLN
APOSPC10195-1G APOSPC10195-500MG APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formuła: C₁₃H₁₃F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001207
Numer CAS: 400073-97-4