Drukuj
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 1460 PLN
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₇FN₂OS
MW: 246.26 g/mol
Temp. topnienia: 147…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091516
Numer CAS: 439095-02-0