Drukuj
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 1450 PLN
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784270
Numer CAS: 55805-21-5