Drukuj
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 2030 PLN
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formuła: C₁₅H₁₀BrFO₃
MW: 337.15 g/mol
Temp. topnienia: 219…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01814603
Numer CAS: 449778-69-2