Drukuj
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 1860 PLN
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formuła: C₁₅H₁₀ClFO₃
MW: 292.7 g/mol
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091010
Numer CAS: 449778-67-0