Drukuj
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 3360 PLN
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formuła: C₁₅H₁₀F₂O₃
MW: 276.24 g/mol
Temp. topnienia: 198…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091009
Numer CAS: 338393-76-3