Drukuj
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 1720 PLN
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formuła: C₁₃H₈F₂O₂
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01568793
Numer CAS: 289717-89-1