Drukuj
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Dostawca: Apollo Scientific
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 2670 PLN
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Formuła: C₁₃H₉ClF₃NO
MW: 287.67 g/mol
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01316641
Numer CAS: 321432-62-6