Drukuj
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 1270 PLN
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₁H₉FN₂O₂S
Temp. topnienia: 203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200924
Numer CAS: 886361-38-2