Drukuj
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC10144-1G PC10144-500MG PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA 1090 PLN
APOSPC10144-1G APOSPC10144-500MG APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formuła: C₁₅H₁₃FO₂S
MW: 276.33 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001233
Numer CAS: 385383-54-0