Drukuj
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 1460 PLN
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formuła: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247.66 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425716
Numer CAS: 91920-52-4