Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 1240 PLN
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formuła: C₆H₃ClFNO₃
MW: 191.5400 g/mol
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02670258
Numer CAS: 84478-75-1