Drukuj
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 2600 PLN
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₁₇H₁₄F₃N₃
Temp. topnienia: 104…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140640
Numer CAS: 321385-93-7