Drukuj
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 731 PLN
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252.27 g/mol
Temp. topnienia: 202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200913
Numer CAS: 886361-30-4