Drukuj
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 1300 PLN
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formuła: C₁₁H₉F₃N₂O
MW: 242.2 g/mol
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791146
Numer CAS: 446276-00-2