Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
PC10123-1G PC10123-500MG PC10123-5G
APOSPC10123-1GEA 1090 PLN
APOSPC10123-1G APOSPC10123-500MG APOSPC10123-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₁₇H₁₃F₄N₃
Temp. topnienia: 109…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791145
Numer CAS: 446275-99-6