Drukuj
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC10117-1G PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA 1460 PLN
APOSPC10117-1G APOSPC10117-5G
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Formuła: C₁₅H₁₁F₆N₃O₂
MW: 379.26 g/mol
Temp. topnienia: 189…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28385260
Numer CAS: 439094-91-4