Drukuj
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10114-1G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 2230 PLN
APOSPC10114-1G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formuła: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01568202
Numer CAS: 96741-18-3