Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 1220 PLN
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172245
Numer CAS: 337919-65-0