Drukuj
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Dostawca: Apollo Scientific
PC10110-1G PC10110-500MG PC10110-5G
APOSPC10110-1GEA 2670 PLN
APOSPC10110-1G APOSPC10110-500MG APOSPC10110-5G
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Formuła: C₁₀H₃ClF₆N₂
MW: 300.59 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140156
Numer CAS: 106582-41-6