Drukuj
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 2770 PLN
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formuła: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689894
Numer CAS: 144632-97-3