Drukuj
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-nitroaniline
PC10108-25G PC10108-5G
APOSPC10108-25GEA 992 PLN
APOSPC10108-25G APOSPC10108-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301.0200 g/mol
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039212
Numer CAS: 886499-21-4