Drukuj
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 604 PLN
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
Temp. topnienia: 57…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03238723
Numer CAS: 15191-68-1