Drukuj
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 725 PLN
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formuła: C₄H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 82 °C
Gęstość: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00156048
Numer CAS: 407-12-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II