Drukuj
Fluorek glinu, bezwodny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 1540 PLN
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Fluorek glinu, bezwodny 99%
Fluorek glinu
Formuła: AlF₃
Temp. topnienia: 1290 °C (subl.)
Gęstość: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003426
Numer CAS: 7784-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1