Drukuj
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10072-1G PC10072-5G PC10072-25G
APOSPC10072-1GEA 110 PLN
APOSPC10072-1G APOSPC10072-5G APOSPC10072-25G
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Formuła: C₇Cl₃F₅
Temp. Wrzenia: 114…115 °C/48mmHg
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01013630
Numer CAS: 778-34-7