Drukuj
Allylpentafluorobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 691 PLN
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Allylpentafluorobenzene 96%
Allylpentafluorobenzene
Formuła: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Temp. Wrzenia: 148…149 °C
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000301
Numer CAS: 1736-60-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-083-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III