Drukuj
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoro(1,4-dimethylbenzene)
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 327 PLN
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈F₁₀
Temp. Wrzenia: 121…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054264
Numer CAS: 651-89-8