Drukuj
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 174 PLN
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₂N₂O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772030
Numer CAS: 67152-20-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III