Drukuj
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 240 PLN
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C7H4F3NO3
Temp. topnienia: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07783660
Numer CAS: 25889-36-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III