Drukuj
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 211 PLN
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. topnienia: 88…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05865088
Numer CAS: 185331-69-5