Drukuj
5-Hydroksy-2-(trifluorometylo)pirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 377 PLN
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroksy-2-(trifluorometylo)pirydyna 97%
5-Hydroksy-2-(trifluorometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
Temp. topnienia: 173…176 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06801325
Numer CAS: 216766-12-0