Drukuj
α-Chloro-2,6-difluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 73.1 PLN
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Chloro-2,6-difluorotoluen 98%
α-Chloro-2,6-difluorotoluen
Formuła: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…173 °C/640mmHg
Temp. topnienia: 32…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191346
Numer CAS: 697-73-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 II