Drukuj
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 824 PLN
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈FNO₂S
Temp. topnienia: 145…147 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06800756
Numer CAS: 832755-13-2