Drukuj
3-Bromo-4-fluorophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 73.1 PLN
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Formuła: C₆H₄BrFO
MW: 191.0 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C/0.5mmHg
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425884
Numer CAS: 27407-11-0