Drukuj
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 437 PLN
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 74…76 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090992
Numer CAS: 198206-33-6