Drukuj
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0952-25G PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA 3370 PLN
APOSPC0952-25G APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Formuła: C₄HF₇
Temp. Wrzenia: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155824
Numer CAS: 680-54-6