Drukuj
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 1730 PLN
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862001
Numer CAS: 481075-38-1