Drukuj
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 1530 PLN
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01675228
Numer CAS: 54-59-1