Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 566 PLN
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01930221
Numer CAS: 321-23-3